T9573
Anti-phospho-Tyrosine Hydroxylase (pSer40) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
aqueous glycerol solution
uso
sufficient for 10 blots
peso molecular
antigen 60 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1000
western blot: 1:1000 using lysates of PC-12 Cells stimulated by Okadaic Acid (1 μM for 60 minutes)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer40)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?