AB2231
Anti-Dopamine Transporter; 100 µg Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
DA transporter, dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine),member 3, variable number tandem repeat (VNTR)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc6A3(13162)
rat ... Slc6A3(24898)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Reduced form at approx 50 kDa and Non-reduced form at approx. 80 kDa
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1