Documentos Principais
AB1591P
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitransportador de dopamina
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
DAT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC6A3(6531)
Descrição geral
Os transportadores de neurotransmissores da membrana plasmática sequestram o transmissor sináptico e perissináptico em elementos pré-sinápticos. O transportador de dopamina (DAT) é responsável pelo reacúmulo de dopamina após de ter sido liberada. Os níveis de expressão da proteína DAT são alterados pela administração crônica de drogas. A atividade do carreador de recaptação de DAT é dependente de sódio e suspeita-se que desempenhe um papel em distúrbios neurológicos e psiquiátricos como a doença de Parkinson, síndrome de Tourette, esquizofrenia e dependência química. Ele é um transportador com 12 domínios transmembrana com as regiões terminais N e C localizadas dentro do citoplasma.
Especificidade
Reconhece o transportador de dopamina (DAT). Por western blot, o anticorpo reconhece uma banda larga de 80 kDa no corpo estriado de ratos (Lew et al. 1992; Freed et al., 1995; Vaughan et al. 1996), mas não no cerebelo. O DAT de rato contém várias porções de carboidratos, e o tratamento com neuraminidase e N-glicanase reduz o seu peso molecular para cerca de 55 kDa.
Imunogênio
Uma sequência peptídica de 18 aminoácidos perto do terminal NH2 do transportador de dopamina do cérebro de ratos acoplada a KLH (Kilty et al. 1991; Giros et al. 1991; Shimada et al. 1991; Kitayma 1992). Presume-se que esta região seja o domínio citoplasmático.
Aplicação
Detecte o transportador de dopamina usando este anticorpo antitransportador de dopamina validado para uso em ELISA, IH, IP e WB.
Western blot: 1-10 μg/ml usando ECL. Um anticorpo desenvolvido contra um peptídeo semelhante demonstrou reagir com uma banda larga de 75 a 80 kDa no corpo estriado de ratos (Hastrup et al., 2001), mas não no cerebelo. O DAT de rato contém várias porções de carboidratos, e o tratamento com neuraminidase e N-glicanase reduz o seu peso molecular para cerca de 55 kDa.
Imunoprecipitação: 2 a 10 μg de anticorpo (Chang et al., 2001)
Imuno-histoquímica: 1:250-1:500 em cortes congelados de tecidos fixados com paraformaldeído 4% (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). Uma concentração de 0,05% de tripsina por 10 a 15 min foi eficaz na exposição do epítopo em alguns preparados.
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml usando 1 μg/ml de peptídeo de controle de DAT (N.º do catálogo AG296) por poço.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Descrição-alvo
80 kDa
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
The role of gamma-synuclein in cocaine-induced behaviour in rats.
Frederic Boyer, Jean-Luc Dreyer, Frederic Boyer, Jean-Luc Dreyer, Frederic Boyer, Jean-Luc Dreyer
The European Journal of Neuroscience null
Traumatic brain injury reduces dopamine transporter protein expression in the rat frontal cortex.
Yan, Hong Qu, et al.
Neuroreport, 13, 1899-1901 (2002)
1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) decreases mitochondrial oxidation-reduction (REDOX) activity and membrane potential (Deltapsi(m)) in rat striatum.
Masami Nakai, Atsushi Mori, Akihito Watanabe, Yasuhide Mitsumoto
Experimental neurology null
Jian Huang et al.
Brain and behavior, 10(2), e01533-e01533 (2020-01-17)
This study aims to establish a methamphetamine (METH)-induced behavioral sensitization model using tree shrews, as well as to measure the protein expression of the dopamine D3 receptor (D3R) and dopamine transporter (DAT). Forty tree shrews were equally and randomly divided
Effects of estradiol, phytoestrogens, and Ginkgo biloba extracts against 1-methyl-4-phenyl-pyridine-induced oxidative stress.
Benoit Gagne, Sylvie Gelinas, Genevieve Bureau, Bruno Lagace, Charles Ramassamy et al.
Endocrine null