46424
Formothion solution
~80% in xylene, PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
S-[2-(Formylmethylamino)-2-oxoethyl] O,O-dimethyl dithiophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
acetic acid anhydride as stabilizer
concentração
~80% in xylene
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C(=O)CSP(=S)(OC)OC
InChI
1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
AIKKULXCBHRFOS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.