1266008
USP
Ethyl maltol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethyl maltol
fabricante/nome comercial
USP
pf
85-95 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
chave InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Maltol
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)