PHR1267
Ethyl maltol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1266008
família API
ethyl maltol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
85-95 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
chave InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)