1265606
USP
Ethyl formate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Formic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
52-54 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10