1238251
USP
Eprosartan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Bromomethyl)benzoic acid, α-Bromo-p-toluic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eprosartan
fabricante/nome comercial
USP
pf
224-229 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)