Y0000818
Clotrimazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chlorobenzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clotrimazole
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
330 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)