1235809
USP
Enflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane, NSC 115944
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
chave InChI
JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)