75024
3-Methoxytyramine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
pf
213-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
chave InChI
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?