H3132
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
Sinônimo(s):
4-Methoxytyramine hydrochloride, 4-O-Methyldopamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
drug control
Home Office Schedule 1
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
chave InChI
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?