Documentos Principais
SML2495
Sigma-Aldrich
MLS1082
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
385.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to gray-brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Ações bioquímicas/fisiológicas
MLS1082 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than than MLS6585 (CID 2886111). When given together, they cause an additive potentiation of dopamine potency for both cAMP accumulation and β-arrestin recruitment.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3