Documentos Principais
73483
Supelco
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C8D4H7O2N.HCl
Número CAS:
Peso molecular:
193.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
248-250 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
chave InChI
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Aplicação
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride may be used as an analytical standard for the analysis of dopamine in biological samples using on-line solid phase extraction method with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
LC-MS identity conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Automated mass spectrometric analysis of urinary free catecholamines using on-line solid phase extraction.
De Jong WH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(19), 1506- 1512 (2010)