1225703
USP
Doxorrubicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DOX, Hidroxidaunorrubicina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxorubicin
fabricante/nome comercial
USP
pf
216 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
chave InChI
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Descrição geral
Aplicação
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Epirubicin Hydrochloride
- Epirubicin Hydrochloride Injection
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)