Documentos
1225758
USP
Doxorrubicinona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetra-hidroxi-8-(hidroxiacetil)-1-metoxi-7,8,9,10-tetra-hidrotetraceno-5,12-diona, (8S,10S)-7,8,9,10-tetra-hidro-6,8,10,11-tetra-hidroxi-8-(hidroxiacetil)-1-metoxi-5,12-naftacenodiona, Adriamicinona, Aglicona adriamicina, Doxorrubicina aglicona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
414.36
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxorubicin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
chave InChI
IBZGBXXTIGCACK-CWKPULSASA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Doxorubicinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxorubicin Hydrochloride
  • Doxorubicin Hydrochloride for Injection
  • Doxorubicin Hydrochloride Injection
Nota de análise
Esses produtos destinam-se somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.   ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3