1225463
USP
Doxazosin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxazosin
fabricante/nome comercial
USP
pf
126-130 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Doxazosin Mesylate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)