1211287
USP
6,6′-Dinicotinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic acid, 6,6′-Binicotinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotinic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
>360 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)-c2ccc(cn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3