Y0001995
Nicotinic acid for equipment qualification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Nicotinic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Produtos recomendados
família API
nicotinic acid
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
236-239 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
densidade
1.473 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)