N5410
Nicotinic acid
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
99.0-101.0% dry basis
Formulário
powder
cor
white
pf
236-239 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?