1430815
USP
6-Methylnicotinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-Methylnicotinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotinic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
210-213 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)