Key Documents
W345501
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
99%, FG
Sinônimo(s):
WS-3, N-Ethyl-p-methane-3-carboxamide, Ethyl menthane carboxamide, Framidice 3, Menthol Carboxamide WS-3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO
Número CAS:
Peso molecular:
211.34
Número FEMA:
3455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
16.013
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
99%
pf
91-98 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cooling; minty
cadeia de caracteres SMILES
CCNC(=O)C1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C13H25NO/c1-5-14-13(15)12-8-10(4)6-7-11(12)9(2)3/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
chave InChI
VUNOFAIHSALQQH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide can be used as a flavoring agent in the food industry. It can also be used as a cooling agent in pharmaceuticals, dental care items, and confectionery products.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Removal of novel antiandrogens identified in biological effluents of domestic wastewater by activated carbon
Ma Dehua, et al.
The Science of the Total Environment, 595, 702-710 (2017)
Phenotypic variation in oronasal perception and the relative effects of PROP and thermal taster status.
Yang Q, et al.
Food Quality and Preference, 38, 83-91 (2014)