Key Documents
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
Sinônimo(s):
2-Pentyl cinnamaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
Número CAS:
Peso molecular:
202.29
Número FEMA:
2061
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
Número de Flavis:
05.040
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Ensaio
≥97%
composição
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
287-290 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
amyl cinnamal
Organoléptico
floral; spicy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
chave InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
146 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)