1211200
USP
Dimethylamine solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
família API
dimethylamine
fabricante/nome comercial
USP
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)