1184005
USP
Diatrizoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diatrizoic acid dihydrate, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diatrizoic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
chave InChI
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Diatrizoate Meglumine
- Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Solution
- Diatrizoate Meglumine Injection
- Diatrizoate Sodium
- Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoate Sodium Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3