1175800
USP
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Deutero N-Nitrosodimethylamine RS (NDMA-d6)
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)