1166400
USP
Dehydrocarteolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropoxy)carbostyril hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carteolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(C(C)(C)C)CC(O)COc1c2c(nc(cc2)O)ccc1
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-8,11,17,19H,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
chave InChI
AQKPYMCBUMYZNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)