Y0000193
Carteolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carteolol monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carteolol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1c2c(c(ccc2)OCC(O)CNC(C)(C)C)CCC1=O.[H+]
InChI
1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
chave InChI
FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)