1144951
USP
Cloxacillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, NSC 81238
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cloxacillin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
chave InChI
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)