BP088
Cloxacillin benzathine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cloxacillin
Formulário
crystalline powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S7[C@H]8N([C@H](C7(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]8NC(=O)c9c(n[o]c9C)c%10c(cccc%10)Cl.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)c5c(n[o]c5C)c6c(cccc6)Cl.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C19H18ClN3O5S.C16H20N2/c2*1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,14+,17-;/m11./s1
chave InChI
COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)