1.51911
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR SI (5µm) Hibar® RT 250-4.6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Parâmetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications