1140101
USP
Clomiphene Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clomifene
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
chave InChI
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Clomiphene Citrate
- Clomiphene Citrate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
ovary
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3