Y0002178
Clomifene for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-[2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy)-N,N-diethylethanamine
About This Item
Produtos recomendados
família API
clomifene
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H28ClNO/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25-
chave InChI
GKIRPKYJQBWNGO-QPLCGJKRSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
ovary
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)