SML3648
Zuclomiphene
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)- 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine, (Z)-Clomiphene, 2-[4-[(1Z)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine, cis-Clomifene, cis-Clomiphene
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
ovary
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3