PHR3742
Clomiphene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1140101
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 150 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C/c3ccccc3)\c2ccccc2)(CC)CC
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
chave InChI
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
ovary
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)