PHR3736
Oxiconazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H -imidazol-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1483458
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H8Cl2N2O.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15;/h1-5,7H,6H2;1H
chave InChI
XCZWBNAWVGVDAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)