1112423
USP
Indomethacin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indomethacin
fabricante/nome comercial
USP
pf
238-241 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin for Injection
- Indomethacin Oral Suspension
- Indomethacin Suppositories
- Indomethacin Extended-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
460.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
238 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)