1341001
USP
Indometacina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-3-indolacético
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indomethacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Extended-Release Capsules
- Indomethacin for Injection
- Indomethacin Oral Suspension
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin Suppositories
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3