1417113
USP
Indomethacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indomethacin
fabricante/nome comercial
USP
pf
161-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Indomethacin
- Indomethacin Capsules
- Indomethacin Extended-Release Capsules
- Indomethacin Sodium
- Indomethacin Suppositories
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3