1104210
USP
Cevimeline Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3′-1-azabicyclo[2.2.2]octane]; hydrate; dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8?,10-;;;/m11.../s1
chave InChI
ZSTLCHCDLIUXJE-MMPAUJBDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3