1102974
USP
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cetrimonium
fabricante/nome comercial
USP
pf
248-251 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)