1098231
USP
Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[6R-[6α, 7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefuroxime
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(C(=C1)COC(=O)N)C(=O)OC(OC(=O)C)C)C(=O)[C@H]2NC(=O)\C(=N/OC)\c3[o]ccc3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,8,10,14-15,18H,7H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,15?,18-/m1/s1
chave InChI
AQVGUOHUYICCIZ-WDVFJNCVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cefuroxime Axetil
- Cefuroxime Axetil Tablets
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)