Y0000509
Desogestrel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
13-Etil-11-metileno-18,19-dinor-17α-4-pregneno-20-in-17-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desogestrel
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
chave InChI
RPLCPCMSCLEKRS-BPIQYHPVSA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Embalagem
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)