Key Documents
819807
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 75 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 150 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 19807
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
75 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)