1098209
USP
Cefuroxime sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefuroxime sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefuroxime
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c3ccco3
InChI
1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1
chave InChI
URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3