1093001
USP
Carbamazepine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbamazepine
fabricante/nome comercial
USP
pf
191-192 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
chave InChI
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrição geral
Aplicação
- Carbamazepine Extended-Release Tablets
- Carbamazepine Oral Suspension
- Carbamazepine Tablets
- Oxcarbazepine
- Oxcarbazepine Oral Suspension
- Oxcarbazepine Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)