PHR2330
Carbamazepine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Carbamoyl carbamazepine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
carbamazepine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C(=O)NC(=O)N
InChI
1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21)
chave InChI
CGYQIRGCBFIMCX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)