PHR2433
Carbamazepine Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
carbamazepine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
pf
149-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
chave InChI
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)