1087508
USP
Camphor
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Camphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5.24 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
família API
methyl benzylidene camphor
temperatura de autoignição
870 °F
Lim. expl.
3.5 %
fabricante/nome comercial
USP
pf
178-182 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Camphorated Phenol Topical Gel
- Camphorated Phenol Topical Solution
- Eucalyptus Oil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)