Documentos Principais
1086979
USP
Calcium magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium magnesium citrate pentahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Ca2MgO14·5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
572.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
magnesium citrate
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Calcium magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)